Learn More
6-carbéthoxy-2,2,6-triméthylcyclohexanone, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 10217700
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Carbethoxy-2, 2, 6-trimethylcyclohexanone
Note relative au nom 97%
CAS 7507-68-8
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 55°C to 56°C (3.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H20O3
Indice de réfraction 1.4540 to 1.456
Numéro MDL MFCD00143496
Quantité 1 g
Synonyme 6-carbethoxy-2,2,6-trimethylcyclohexanone, ethyl 1,3,3-trimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Clé InChI JXCZRFBBEUNPTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1(CCCC(C1=O)(C)C)C
Nom IUPAC 1,3,3-triméthyl-2-oxocyclohexane-1-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 212.29
CID PubChem 344633
Poids de la formule 212.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 6-Carbethoxy-2,2,6-trimethylcyclohexanone