Learn More
6-bromoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
15.37€ - 161.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5332-25-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.058 |
Numéro MDL | MFCD00024023 |
Clé InChI | IFIHYLCUKYCKRH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | quinoline, 6-bromo, 6-bromo-quinoline, 6-bromo quinoline, 6-bromchinolin, 6-bromchinolin;, 6-br-quinoline, 6-bromooquinoline, acmc-20aits, pubchem2374, 6-bromoquinoline |
CID PubChem | 79243 |
Nom IUPAC | 6-bromoquinoléine |
SMILES | C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)N=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15401268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55111.MD |
250 mg | |||||||
15481258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55111.03 |
1 g |
43.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15491258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55111.06 |
5 g |
161.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
6-Bromoquinoline is used as fine chemical and pharmaceutical intermediate, used as the coupling reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 6-bromoquinoléine est utilisée comme intermédiaire chimique et pharmaceutique fin, comme réactif de couplage.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’acétonitrile, le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et le THF.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
5332-25-2 | |
208.058 | |
IFIHYLCUKYCKRH-UHFFFAOYSA-N | |
79243 | |
C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)N=C1 |
C9H6BrN | |
MFCD00024023 | |
quinoline, 6-bromo, 6-bromo-quinoline, 6-bromo quinoline, 6-bromchinolin, 6-bromchinolin;, 6-br-quinoline, 6-bromooquinoline, acmc-20aits, pubchem2374, 6-bromoquinoline | |
6-bromoquinoléine |
Spécification
6-Bromoquinoline | |
24°C | |
>110°C (230°F) | |
1.663 | |
quinoline, 6-bromo, 6-bromo-quinoline, 6-bromo quinoline, 6-bromchinolin, 6-bromchinolin;, 6-br-quinoline, 6-bromooquinoline, acmc-20aits, pubchem2374, 6-bromoquinoline | |
IFIHYLCUKYCKRH-UHFFFAOYSA-N | |
6-bromoquinoléine | |
79243 | |
97% |
5332-25-2 | |
1.538 | |
C9H6BrN | |
MFCD00024023 | |
Soluble in acetone,acetonitrile,dichloromethane,ethyl acetate and THF. | |
C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)N=C1 | |
208.058 | |
208.06 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H318-H335-H315
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 226-238-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only