Learn More
6-(Bromométhyl)--chloro--(trifluorométhyl)quinoléine,4-chloro-2-(trifluorométhyl)quinoléine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10121222
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 123637-51-4
Formule moléculaire C11H6BrClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 324.525
Numéro MDL MFCD00153079
Clé InChI SJBKLFYWXYFAGT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2736346
Nom IUPAC 6-(bromométhyl)-4-chloro-2-(trifluorométhyl)quinoléine
SMILES C1=CC2=C(C=C1CBr)C(=CC(=N2)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl quinoline, quinoline,6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, quinoline, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem6004, acmc-1bzc1, buttpark 29\04-10, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl-quinoline, 2-trifluoromethyl-4-chloro-6-bromomethyl quinoline
Poids de la formule 324.53
Pourcentage de pureté 95%