Learn More
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-hydrate d’acide carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
39.70€ - 91.20€
Identifiants chimiques
CAS | 749849-14-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5BrN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.04 |
Numéro MDL | MFCD04116918 |
Clé InChI | FQBFPVLZLNEQOE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15865, buttpark 154\50-31, emcs ;6-maleimidocaproic acid nhs, 6-bromo-2-imidazo 1,2-a pyridinecarboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid |
CID PubChem | 2757018 |
Nom IUPAC | 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid |
SMILES | OC(=O)C1=CN2C=C(Br)C=CC2=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15429045
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H35790.MD |
250 mg |
39.70€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15419045
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H35790.03 |
1 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
749849-14-7 | |
241.04 | |
FQBFPVLZLNEQOE-UHFFFAOYSA-N | |
2757018 | |
OC(=O)C1=CN2C=C(Br)C=CC2=N1 |
C8H5BrN2O2 | |
MFCD04116918 | |
6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15865, buttpark 154\50-31, emcs ;6-maleimidocaproic acid nhs, 6-bromo-2-imidazo 1,2-a pyridinecarboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid | |
6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid |
Spécification
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate | |
C8H5BrN2O2 | |
6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15865, buttpark 154\50-31, emcs ;6-maleimidocaproic acid nhs, 6-bromo-2-imidazo 1,2-a pyridinecarboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid | |
OC(=O)C1=CN2C=C(Br)C=CC2=N1 | |
241.04 | |
241.05 (Anhydrous) |
749849-14-7 | |
MFCD04116918 | |
FQBFPVLZLNEQOE-UHFFFAOYSA-N | |
6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid | |
2757018 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante