Learn More
(6-Bromohexyloxy)-tert-butyldiméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15441888
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129368-70-3
Formule moléculaire C12H27BrOSi
Poids moléculaire (g/mol) 295.336
Numéro MDL MFCD01863708
Clé InChI PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromohexyloxy-tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl oxy tert-butyl dimethylsilane, silane, 6-bromohexyl oxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-20apme, 1-t-butyldimethylsilyloxy-6-bromohexane, 6-bromohexyloxy-tert-butyidimethylsilane, 6-bromohexyloxy tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl tert-butyldimethylsilyl ether
CID PubChem 4260352
Nom IUPAC 6-bromohexoxy-tert-butyl-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
Spécification
Point d’ébullition 276°C
Nom chimique ou matériau (6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 5 mL
Point d’éclair 110°C (230°F)
Poids de la formule 295.34
Pourcentage de pureté 99%
Indice de réfraction 1.457
Densité 1.053 g/mL