Learn More
6-bromohexanenitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
93.50€ - 144.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6621-59-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.06 |
Numéro MDL | MFCD00013834 |
Clé InChI | PHOSWLARCIBBJZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-bromocapronitrile, 6-bromohexanonitrile, hexanenitrile, 6-bromo, 5-bromopentyl cyanide, 6-bromo-hexanenitrile, 6-bromanylhexanenitrile, pubchem12505, acmc-1b5au, 6-bromohexanenitrile, phoswlarcibbjz-uhfffaoysa |
CID PubChem | 81093 |
Nom IUPAC | 6-bromohexanenitrile |
SMILES | BrCCCCCC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11468583
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10400.06 |
5 g |
93.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10400.09 |
10 g |
144.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6621-59-6 | |
176.06 | |
PHOSWLARCIBBJZ-UHFFFAOYSA-N | |
81093 | |
BrCCCCCC#N |
C6H10BrN | |
MFCD00013834 | |
6-bromocapronitrile, 6-bromohexanonitrile, hexanenitrile, 6-bromo, 5-bromopentyl cyanide, 6-bromo-hexanenitrile, 6-bromanylhexanenitrile, pubchem12505, acmc-1b5au, 6-bromohexanenitrile, phoswlarcibbjz-uhfffaoysa | |
6-bromohexanenitrile |
Spécification
6-Bromohexanenitrile | |
1.328 | |
>110°C | |
1.4775 | |
UN3276 | |
6-bromocapronitrile, 6-bromohexanonitrile, hexanenitrile, 6-bromo, 5-bromopentyl cyanide, 6-bromo-hexanenitrile, 6-bromanylhexanenitrile, pubchem12505, acmc-1b5au, 6-bromohexanenitrile, phoswlarcibbjz-uhfffaoysa | |
BrCCCCCC#N | |
176.06 | |
176.06 |
6621-59-6 | |
134°C to 135°C (15 mmHg) | |
C6H10BrN | |
MFCD00013834 | |
1744172 | |
PHOSWLARCIBBJZ-UHFFFAOYSA-N | |
6-bromohexanenitrile | |
81093 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, LIQUIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 229-570-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante