Learn More
6-Bromo-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
66.70€ - 219.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14548-39-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 211.058 |
Numéro MDL | MFCD02179286 |
Clé InChI | SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-bromo-1-indanone, 6-bromoindanone, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-bromo-indan-1-one, 6-bromoindan-1-one, 1-indanone, 6-bromo, 1h-inden-1-one, 6-bromo-2,3-dihydro, 6-bromo indanone, 6-bromo-indanone |
CID PubChem | 139778 |
Nom IUPAC | 6-bromo-2,3-dihydroinden-1-one |
SMILES | C1CC(=O)C2=C1C=CC(=C2)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15450438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54003.03 |
1 g |
66.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15460438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54003.06 |
5 g |
219.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
6-Bromo-1-indanone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 6-bromo-1-indanone est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
14548-39-1 | |
211.058 | |
SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N | |
139778 | |
C1CC(=O)C2=C1C=CC(=C2)Br |
C9H7BrO | |
MFCD02179286 | |
6-bromo-1-indanone, 6-bromoindanone, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-bromo-indan-1-one, 6-bromoindan-1-one, 1-indanone, 6-bromo, 1h-inden-1-one, 6-bromo-2,3-dihydro, 6-bromo indanone, 6-bromo-indanone | |
6-bromo-2,3-dihydroinden-1-one |
Spécification
6-Bromo-1-indanone | |
110°C | |
MFCD02179286 | |
SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N | |
6-bromo-2,3-dihydroinden-1-one | |
139778 | |
97% |
14548-39-1 | |
C9H7BrO | |
6-bromo-1-indanone, 6-bromoindanone, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-bromo-indan-1-one, 6-bromoindan-1-one, 1-indanone, 6-bromo, 1h-inden-1-one, 6-bromo-2,3-dihydro, 6-bromo indanone, 6-bromo-indanone | |
C1CC(=O)C2=C1C=CC(=C2)Br | |
211.058 | |
211.06 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only