Learn More
6-bromo-1-hexène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.90€ - 516.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2695-47-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.06 |
Numéro MDL | MFCD00000269 |
Clé InChI | RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene |
CID PubChem | 75906 |
Nom IUPAC | 6-bromohex-1-ène |
SMILES | C=CCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10711093
|
Thermo Scientific Acros
364700010 |
1 g | Flacon en verre |
33.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10474505
|
Thermo Scientific Acros
364700050 |
5 g | Flacon en verre |
151.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10551504
|
Thermo Scientific Acros
364700250 |
25 g | Flacon en verre |
516.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2695-47-8 | |
163.06 | |
RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N | |
75906 | |
C=CCCCCBr |
C6H11Br | |
MFCD00000269 | |
6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene | |
6-bromohex-1-ène |
Specifications
6-Bromo-1-hexene | |
96.0 | |
Jaune | |
47.0°C to 51.0°C (16.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H11Br | |
1.4645 to 1.4665 (20°C, 589nm) | |
1.217 | |
RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N | |
6-bromohex-1-ène | |
75906 | |
97% |
2695-47-8 | |
100.0 | |
1.2170g/mL | |
52°C | |
96% min. (GC) | |
Br(CH2)4CH=CH2 | |
MFCD00000269 | |
6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene | |
C=CCCCCBr | |
163.06 | |
163.06 | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Éviter de respirer les poussières/fumées/
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 220-267-9
- 6-Bromo-1-hexene
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.