Learn More
6-bromo-1-hexanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10269363
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4286-55-9
Formule moléculaire C6H13BrO
Poids moléculaire (g/mol) 181.07
Numéro MDL MFCD00002983
Clé InChI FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-1-hexanol, 6-bromohexanol, 1-hexanol, 6-bromo, 6-bromo-hexan-1-ol, hexamethylene bromohydrin, 6-bromo-hexanol, 6-bromo-l-hexanol, 1-bromo-6-hexanol, 1-bromohexan-6-ol, 6-hydroxyhexyl bromide
CID PubChem 77970
Nom IUPAC 6-bromohexan-1-ol
SMILES OCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-1-hexanol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.3200g/mL
Point d’ébullition 104.0°C to 106.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)6OH
Indice de réfraction 1.4810 to 1.4840
Quantité 10 g
Beilstein 01,1704
Gravité spécifique 1.32
Poids de la formule 181.07
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Bromo-1-hexanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.