Learn More
6-bromo-1,3-benzothiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10416082
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 53218-26-1
Formule moléculaire C7H4BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 214.08
Numéro MDL MFCD04115372
Clé InChI YJOUISWKEOXIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazole, 6-bromo-benzo d thiazole, pubchem21861, acmc-209l4t, 6-bromanyl-1,3-benzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-9ci
CID PubChem 2795171
Nom IUPAC 6-bromo-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)SC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-1, 3-benzothiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.09
Pourcentage de pureté 97%