Learn More
Ester de pinal d’acide 6-(benzylamino)pyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
124.00€ - 298.00€
Identifiants chimiques
CAS 1073354-27-4
Formule moléculaire C18H23BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 310.204
Numéro MDL MFCD06798270
Clé InChI BWIHFPRFKBKWMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-benzylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n-benzyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, amtb753, 6-benzylamino pyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-benzylamino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 44755164
Nom IUPAC N-benzyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) pyridine-2-amine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)NCC3=CC=CC=C3
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15417695
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27463.MD
250 mg
124.00€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11377329
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27463.03
1 g
298.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Identifiants chimiques
1073354-27-4
310.204
BWIHFPRFKBKWMU-UHFFFAOYSA-N
44755164
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)NCC3=CC=CC=C3
C18H23BN2O2
MFCD06798270
6-benzylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n-benzyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, amtb753, 6-benzylamino pyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-benzylamino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
N-benzyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) pyridine-2-amine
Spécification
6-(Benzylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
135°C to 138°C
MFCD06798270
Insoluble in water.
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)NCC3=CC=CC=C3
310.204
310.2
1073354-27-4
C18H23BN2O2
6-benzylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n-benzyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, amtb753, 6-benzylamino pyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-benzylamino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
BWIHFPRFKBKWMU-UHFFFAOYSA-N
N-benzyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) pyridine-2-amine
44755164
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante