Learn More
Thermo Scientific™ 6-Aminopenicillanic acid, 98%
Marque:  Thermo Scientific™ A13056.18
Code produit. 11440004
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
6-Aminopenicillanic acid is the basic unit in penicillin’s, which is obtained from the fermentation brew of the Penicillium mold. It acts as a starting material for the preparation of many semisynthetic penicillins. Further, it serves as apharmaceutical intermediate. In addition to this, it is used in antibiotics research and experimental application.
Solubility
Soluble in water and hydrochoric acid.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
98%
Keep cold
6-Aminopenicillanic acid
551-16-6
216.26
50g