Learn More
6-Amino-3-méthyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Amino-3-methyl-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one |
% min. CAS | 88.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 148°C to 151°C |
Couleur | Brun clair |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 88% min. (HPLC) |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 164.17 |
Pourcentage de pureté | 90% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.