Learn More
6-Amino-2-méthylbenzothiazole, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11479480
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2941-62-0
Formule moléculaire C8H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 164.226
Numéro MDL MFCD00160076
Clé InChI HFUJOSYKJMNSFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylbenzo d thiazol-6-amine, 6-amino-2-methylbenzothiazole, 2-methyl-benzothiazol-6-ylamine, 6-benzothiazolamine, 2-methyl, 2-methyl-1,3-benzothiazol-6-ylamine, 6-amino-2-methyl-benzothiazole, 2-methylbenzothiazol-6-amine, 2-methylbenzothiazole-6-ylamine, pubchem20725, acmc-1cctf
CID PubChem 762831
Nom IUPAC 2-méthyle-1,3-benzothiazol-6-amine
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-2-methylbenzothiazole
Quantité 250 mg
Poids de la formule 164.22
Pourcentage de pureté 99%