Learn More
Acide 6,8-dibromocoumarin-3-carboxylique, 97 %
Code produit. 11409686
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,8-Dibromocoumarin-3-carboxylic acid
CAS 3855-87-6
Point de fusion 221°C to 224°C
Formule moléculaire C10H3Br2O4
Numéro MDL MFCD00173735
Quantité 1 g
Synonyme 6,8-dibromo-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 6,8-dibromocoumarin-3-carboxylic acid, acmc-20am0l, 3?,5?-dibromo-2?-hydroxyacetophenone, 6,8-dibromo-2-oxo-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-6,8-dibromo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6,8-bis bromanyl-2-oxidanylidene-chromene-3-carboxylic acid
Clé InChI KJFIZDKBEUTEPR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Br)=CC(Br)=C2OC1=O
Nom IUPAC Acide 6,8-dibromo-2-oxochromène-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 346.94
CID PubChem 725495
Poids de la formule 347.96
Pourcentage de pureté 97%