Learn More
HUBER Fluide thermique de 5 L
Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures. Les huiles thermiques de 5 L Huber Kaeltmaschinenbau™ offrent un transfert de chaleur optimal. Les plages de températures varient entre -90°C et 275°C, avec une viscosité à 25°C allant de 3 à 50 mm2/seconde.
380.54€ - 1484.00€
Code produit | Marque | Gamme de températures | Température (métrique) maximale | Viscosité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de températures | Température (métrique) maximale | Viscosité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10775016
|
HUBER
9684 |
-10°C à +120°C | 120°C | 8 mm2/s | Huile synthétique |
380.54€
5L |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11517364
|
HUBER
6161 |
-20°C à 195°C à 235°C | Bain ouvert 195°C, applications fermées 235°C (Unistats™) | 20 mm2/s | Huile de silicone |
909.48€
5L |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11527424
|
HUBER
6163 |
-40°C à +165°C à 220°C | Bain ouvert 165°C, applications fermées 220°C (Unistats™) | 10 mm2/s | Huile de silicone |
708.08€
5L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11587364
|
HUBER
6275 |
-80°C à +100°C à 250°C | Bain ouvert 100°C, applications fermées 250°C (Unistats™) | 3 mm2/s | Huile de silicone |
1484.00€
5L |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11547364
|
HUBER
6165 |
-60°C à 115°C à 200°C | Bain ouvert 115°C, applications fermées 200°C (Unistats™) | 5 mm2/s | Huile de silicone |
708.08€
5L |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11567364
|
HUBER
6167 |
-80°C à +55°C | 55°C | 3 mm2/s | Huile de silicone |
588.30€
5L |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11517374
|
HUBER
6258 |
-90°C à +55°C à 170°C | Bain ouvert 55°C, applications fermées 170°C (Unistats™) | 3 mm2/s | Huile de silicone |
1171.30€
5L |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11547424
|
HUBER
6157 |
20°C à 275°C | 275°C | 50 mm2/s | Huile de silicone |
708.08€
5L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures
- Affichez les meilleures caractéristiques thermodynamiques et environnementales possible
- Le fonctionnement sûr et fiable repose sur la conformité aux normes de sécurité pour garantir des résultats optimaux
- De nombreuses variétés ont une température maximale supérieure lorsqu’elles sont utilisées dans une application fermée Unistat™
- Bidons pratiques de 5 l de silicone ou d’huile synthétique pour un espace de stockage limité ou des espaces de travail
Spécification
5 L |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-decene