Learn More
Heidolph Instruments Liquide de bain chauffant
Pour une utilisation avec les bains chauffants
Marque:  Heidolph Instruments 515-31000-00
Code produit. 11711699
  • 569.00€ / 5L
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Liquide de bain chauffant jusqu’à 170°C (5 L)
Spécification
Spécification
5 L
240°C
Évaporateur rotatif
115/230 VCA