Learn More
Jenway™ pH-mètre portatif 550 livré dans une mallette de transport avec une électrode de pH combinée époxy, une sonde à compensation automatique de la température et des piles
pH-mètre portatif 550 livré dans une mallette de transport avec une électrode de pH combinée époxy, une sonde à compensation automatique de la température et des piles. Un pH-mètre à usage général léger et de petite taille offrant un étalonnage à 2 points et une reconnaissance automatique des tampons. Affiche simultanément les valeurs de pH et la température compensées par la température.
Marque: Jenway™ 00394-NO
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.78660kg
Description
- Affichage simultané du pH et de la température
- Étalonnage automatique
- Compensation manuelle ou automatique de la température
- Arrêt automatique après 10 minutes
- 5000 durée de vie de la pile de heures
- Garantie de 2 ans
Spécification
±0,05 | |
Mallette de transport avec électrode de pH en époxy, sonde ATC, sachets de tampon et batteries | |
0,01 | |
0°C à 100°C | |
IP-65 | |
130 g | |
0°C à 60°C | |
Instrument de mesure du pH et de la température |
±0,5°C | |
0 à 14 | |
2 | |
0,1°C | |
128 x 56 x 25 mm | |
2 ans | |
0°C à 50°C | |
5000 heures |