Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 3 seuil de rétention des molécules 3,5 kDa
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
Marque:  Spectrum™ 132 725T1
Code produit. 15380772
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Includes:
  • 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 3
  • 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
  • 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
  • 2 ouvre-tubulures adhésifs
Description
Description
  • Pour les applications de dialyse de base ou pour évaluer les tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
  • Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau) ou sans glycérine (sans trempage nécessaire)
Spécification
Spécification
3,5 kDa
34 mm
9.3 mL/cm vol./length
1 m Tubing/Kit