Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 3 seuil de rétention des molécules 3,5 kDa
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
Marque:  Spectrum™ 132720T
Code produit. 12791138
  • 230.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes:
  • 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 3
  • 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
  • 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
  • 2 ouvre-tubulures adhésifs
Description
Description
  • Pour les applications de dialyse de base ou pour évaluer les tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
  • Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau) ou sans glycérine (sans trempage nécessaire)
Spécification
Spécification
3,5 kDa
11,5 mm
Rouleau de 5 m de Spectra/Por™ 1, 2 ou 3 tubulures de dialyse, 1 bouchon standard Spectra/Por (facilite la flottabilité), 1 bouchon lesté Spectra/Por (facilite l’orientation verticale), 5 prises d’ouverture
Idéal pour la dialyse en petit volume ou l’évaluation de la membrane pour une application
Cellulose régénérée
1,1 ml/cm vol./longueur
5 m de tubulure/kit