Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 2 seuil de rétention des molécules 12 à 14 kDa
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
Marque: Spectrum™ 132684T
Includes:
- 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 2
- 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
- 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
- 2 ouvre-tubulures adhésifs
Description
- Pour des applications de perméabilité plus élevée ou pour l’évaluation des tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
- Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau)
Spécification
12 à 14 kD | |
76 mm | |
46 ml/cm vol./longueur | |
5 m de tubulure/kit |