Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 2 seuil de rétention des molécules 12 à 14 kDa
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
Marque: Spectrum™ 132680T
Includes:
- 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 2
- 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
- 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
- 2 ouvre-tubulures adhésifs
Description
- Pour des applications de perméabilité plus élevée ou pour l’évaluation des tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
- Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau)
Spécification
Kit d’essai | |
Cellulose régénérée | |
1,1 po | |
5 m | |
Autoclavables | |
Pièce |
12 à 14 kD | |
29 mm | |
16 pi | |
6,4 mL | |
Rouleau de 5 m de Spectra/Por™ 1, 2 ou 3 tubulures de dialyse, 1 bouchon standard Spectra/Por (facilite la flottabilité), 1 bouchon lesté Spectra/Por (facilite l’orientation verticale), 5 prises d’ouverture | |
Idéal pour la dialyse en petit volume ou l’évaluation de la membrane pour une application |