Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse pré-traitée de laboratoire en RC standard Spectra/Por™ 7 Seuil de rétention des molécules 10 000 Da
Avec tubulure traitée chimiquement pour éliminer les traces de métaux lourds et de composés sulfures
Marque: Spectrum™ 132 118T
Includes:
- 1 mètre de tubulure pré-traitée, une paire de bouchons et 5 aiguilles d’ouverture
Description
- Porosité hydrophile et symétrique
- Équilibré dans l’eau
- Conditionnée humide dans une solution de conservateur contenant 0,05 % d’azoture de sodium
- Pour de petites expériences ou pour qualifier une membrane pour une application particulière
Spécification
10 kd | |
15 mm | |
1.8 mL/cm vol./length | |
1 m Tubing/Kit |