Learn More
Thermo Scientific™ Suspensions de particules polymères 0,31 μm à 0,93 μm série 5000
Répondez aux besoins de matériaux particulaires avec une grande variété de tailles et de propriétés de particules avec les suspensions de particules de polymère Thermo Scientific™ série 5000
Marque: Thermo Scientific™ 5043B
Description
Répondez aux besoins de matériaux particulaires, avec une grande variété de tailles et de propriétés de particules avec les suspensions de particules de polymère Thermo Scientific™ série 5000, particulièrement intéressantes pour les recherches dans les domaines de la dispersion de lumière, de la vérification des filtres microporeux et de la génération de particules d’aérosol.
Caractéristiques :
- Densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm.
- Diamètres mesurés par microscopie optique, spectroscopie par corrélation de photons ou par diffusion de lumière
- Conditionnement sous forme de suspensions aqueuses à 10 % de solides par poids.
- Plage de tailles allant jusqu’à 3,1 microns
- Pour les particules plus grandes, reportez-vous à nos suspensions de particules copolymères série 7000.
Informations de commande :
- Flacons disponibles en plusieurs tailles : 15 ml, 100 ml et 1 000 ml
- Les flacons de 15 ml (flacons avec numéro de référence en “A”), 100 ml (flacons B) et 1 000 ml (flacons C) sont conditionnés en fonction des commandes ; par exemple (réf. 5003B et 5003C).
- Veuillez prévoir 10 jours ouvrables à compter de la commande de ces volumes pleins.
Inclut :
Une fiche de données de sécurité (MSDS) et une page d’instructions de manipulation des produits en général
Recommandé dans les cas suivants :
Particules de polymère haute concentration < 3 μm utilisées dans l’évaluation et les tests de filtres, la recherche en mécanique des fluides, les études de dispersion et bien d’autres projets de recherche et développement. Elles ne sont pas destinées à l’étalonnage de l’instrument ou aux réactifs de diagnostic, car elles ne possèdent pas les spécifications rigoureuses requises pour ces applications.
Spécification
Contient des traces de surfactant pour inhiber l‘agglomération et favoriser la stabilité | |
Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. | |
Blanc ou incolore | |
Polystyrène | |
Feuille d’insert générale concernant la manipulation des produits | |
1,05 g/cm3 | |
De 1,59 à 589 nm (25°C) | |
0,43 μm |
10% | |
Particules utiles pour des applications telles que l’évaluation des filtres, le contrôle et les tests, les recherches de dispersion de la lumière, les recherches sur la mécanique des fluides, la génération de particules en aérosol, les études de dispersion et de nombreux autres projets de recherche et de développement. Elles ne sont pas destinées à être utilisées pour l’étalonnage des instruments. | |
Génération de particules en aérosol, Dispersion, Évaluation du filtre, Dispersion de la lumière, Génération de particules | |
Particules spécialisées | |
100 ml | |
100 ml | |
Produit stable pendant une période minimum de 24 mois |