Learn More
Jenway™ Cuve en verre 500 μl (min 320 nm - 4 fenêtres avec couvercle en PTFE)
À utiliser avec les fluorimètres Jenway
Marque:  Jenway™ 68006-17
Code produit. 11484919
  • 545.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser avec les fluorimètres Jenway
  • 500μCuve en verre I
  • Min, 320 nm
  • 4 fenêtres avec couvercle en PTFE
Spécification
Spécification
Minimum 320 nm, 4 fenêtres avec couvercle en PTFE
500 μl
Verre
De 360 à 2500 nm