Learn More
étalon de turbidité ratio 50 NTU, Reagecon
Suspension de microsphères en polymère extrêmement précises (±1 %) avec une stabilité garantie de la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
Marque: Reagecon CRSR-50-500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalon de référence pour la turbidité, matériau de référence pour la turbidité.
- Conçu et formulé pour surmonter les problèmes de sécurité, de précision et de stabilité défavorables rencontrés avec d’autres étalons de turbidité, principalement les étalons basés sur la formazine.
- Produits certifiés
- Traçabilité NIST
- Non toxique, non cancérogène
- Très précis
- Stable
- Certification EPA
Spécification
Instruments pour l’analyse de rapports | |
Précision plusmn;1 % NTU | |
500 ml |
Format liquide en flacon en PEHD GL45 | |
50 NTU plusmn;1 % |