Learn More
5-Triméthylsilyl-4-pentyn-1 -ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15480288
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13224-84-5
Formule moléculaire C8H16OSi
Poids moléculaire (g/mol) 156.3
Numéro MDL MFCD00190229
Clé InChI LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2760861
Nom IUPAC 5-(triméthylsilyl)-4pentyn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCCO
Spécification
Point d’ébullition 76°C (15mmHg)
Nom chimique ou matériau 5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol
Quantité 25 g
Formule linéaire HO(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Point d’éclair 84°C (183°F)
Synonyme 5-trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol, 5-trimethylsilyl pent-4-yn-1-ol, 4-pentyn-1-ol,5-trimethylsilyl, 5-trimethylsilyl-4-prntyn-1-ol, 5-trimethylsilyl ;pent-4-yn-1-ol, trimethyl 5-hydroxy-1-pentynyl silane, 4-pentyn-1-ol, 5-trimethylsilyl
Poids de la formule 156.3
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.457
Densité 0.861