Learn More
Acide (5-trifluorométhylpyridine-3-yl)boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
184.00€ - 568.00€
Identifiants chimiques
CAS | 947533-51-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5BF3NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.92 |
Numéro MDL | MFCD09952041 |
Clé InChI | SFBQNNGMEKUJAN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-trifluoromethyl-pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 3-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-pyridyl boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 5-trifluoromethylpyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-5-trifluoromethyl pyridine |
CID PubChem | 45158900 |
Nom IUPAC | Acide [5-(trifluorométhyl)pyridine-3-yl]boronique |
SMILES | OB(O)C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10687220
|
Thermo Scientific Acros
430522500 |
250 mg | Flacon en verre |
184.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10506260
|
Thermo Scientific Acros
430520010 |
1 g | Flacon en verre |
568.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
947533-51-9 | |
190.92 | |
SFBQNNGMEKUJAN-UHFFFAOYSA-N | |
45158900 | |
OB(O)C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F |
C6H5BF3NO2 | |
MFCD09952041 | |
5-trifluoromethyl-pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 3-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-pyridyl boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 5-trifluoromethylpyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-5-trifluoromethyl pyridine | |
Acide [5-(trifluorométhyl)pyridine-3-yl]boronique |
Spécification
(5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid | |
94.0 | |
260.0°C to 262.6°C | |
Authentique | |
C6H5BF3NO2 | |
5-trifluoromethyl-pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 3-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-pyridyl boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 5-trifluoromethylpyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-5-trifluoromethyl pyridine | |
OB(O)C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F | |
190.92 | |
190.92 | |
Poudre cristalline |
947533-51-9 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
94% min. (HPLC) | |
MFCD09952041 | |
SFBQNNGMEKUJAN-UHFFFAOYSA-N | |
Acide [5-(trifluorométhyl)pyridine-3-yl]boronique | |
45158900 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid, 95%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only