Learn More
5-(Trifluorométhoxy)isatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
33.27€ - 121.61€
Identifiants chimiques
CAS 169037-23-4
Formule moléculaire C9H4F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.13
Numéro MDL MFCD00192524
Clé InChI XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
CID PubChem 2732752
Nom IUPAC 5-(trifluorométhoxy)-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11457176
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25494.03
1 g
33.27€
1g
11467176
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25494.06
5 g
121.61€
5g
Description
Description
5-(Trifluoromethoxy)isatin is used as a reactant for preparation of oxindole derivatives as TAk1 kinase inhibitors and of isatin thiosemicarbazones via condensation with thiosemicarbazones as herpes simplex virus (HSV) inhibitors. It is also used as a reactant for synthesis of 3-substituted 2-indolinone RET kinase inhibitors and for preparation of indolone acetamides as antiseizure agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-(trifluorométhoxy)isatine est utilisé comme réactif pour la préparation de dérivés oxindole sous forme d’inhibiteurs de la kinase Tak1 et de thiosémicarbazones d’isatine par condensation avec les thiosémicarbazones sous forme d’inhibiteurs du virus herpès simplex (HSV). Il est également utilisé comme réactif pour la synthèse d’inhibiteurs de la kinase 2-indolinone RET 3-substituée et pour la préparation d’acétamides d’indolone en tant qu’agents antigrippaux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
5-(Trifluorométhoxy)isatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals