Learn More
5-(tert-butylsulfonyl)-2-(2-pyridyl)pyrimidine-4-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10582652
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(tert-Butylsulfonyl)-2-(2-pyridyl)pyrimidin-4-amine
CAS 175202-19-4
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C13H16N4O2S
Numéro MDL MFCD00084869
Quantité 10 g
Synonyme 5-tert-butylsulfonyl-2-2-pyridyl pyrimidin-4-amine, 5-2-methylpropane-2-sulfonyl-2-pyridin-2-yl pyrimidin-4-amine, 4-pyrimidinamine,5-1,1-dimethylethyl sulfonyl-2-2-pyridinyl, maybridge1_004567, 5-tert-butylsulfonyl-2-pyridin-2-yl pyrimidin-4-amine
Clé InChI AFJQTXMEFXBCIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)S(=O)(=O)C1=CN=C(N=C1N)C2=CC=CC=N2
Nom IUPAC 5-tert-butylsulfonyl-2-pyridine-2-ylpyrimidine-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 292.357
CID PubChem 2778673
Poids de la formule 292.36
Pourcentage de pureté 97%