Learn More
5-pyrrolidine-1-ylpyridine-2-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10336424
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 160017-09-4
Formule moléculaire C10H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.22
Numéro MDL MFCD09702372
Clé InChI WBEGYGZFOINKIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 5-pyrrolidinylpyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,5-1-pyrrolidinyl
CID PubChem 10261572
SMILES N#CC1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 5-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Poids de la formule 173.22
Pourcentage de pureté 97%