Learn More
Acide 5-pyrimidinylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
19.60€ - 323.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109299-78-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5BN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 123.91 |
Numéro MDL | MFCD03002366 |
Clé InChI | HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid |
CID PubChem | 2795193 |
SMILES | OB(O)C1=CN=CN=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10147712
|
Thermo Scientific Maybridge
CC07412CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
19.60€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10284062
|
Thermo Scientific Maybridge
CC07412DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
62.45€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10624765
|
Thermo Scientific Maybridge
CC07412EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
323.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
109299-78-7 | |
123.91 | |
HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N | |
2795193 |
C4H5BN2O2 | |
MFCD03002366 | |
5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid | |
OB(O)C1=CN=CN=C1 |
Spécification
5-Pyrimidinylboronic acid | |
97% | |
MFCD03002366 | |
HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N | |
(pyrimidin-5-yl)boronic acid | |
2795193 | |
97% |
109299-78-7 | |
C4H5BN2O2 | |
5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid | |
OB(O)C1=CN=CN=C1 | |
123.91 | |
123.91 |
Sécurité et traitement
Avertissement