Learn More
Acide 5-pyrimidinylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10284062
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 109299-78-7
Formule moléculaire C4H5BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 123.91
Numéro MDL MFCD03002366
Clé InChI HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
CID PubChem 2795193
SMILES OB(O)C1=CN=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Pyrimidinylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC Acide pyrimidine-5-ylboronique
Poids de la formule 123.91
Pourcentage de pureté 97%