Learn More
5-[p-(diméthylamino)benzylidène]rhodanine, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit. 15528784
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[p-(Dimethylamino)benzylidene]rhodanine
CAS 536-17-4
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Formule moléculaire C12H12N2OS2
Quantité 10 g
Synonyme unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
Clé InChI JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Nom IUPAC 5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanylidène-1,3-thiazolidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 264.361
CID PubChem 2723826
Poids de la formule 264.37
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™