Learn More
Acide 5-oxo-1-(2-thienylméthyl)pyrrolidine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
19.60€ - 109.00€
Identifiants chimiques
CAS 175136-92-2
Formule moléculaire C10H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 225.262
Numéro MDL MFCD00084927
Clé InChI HNEDKCTVOYJYQI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 614397
Nom IUPAC acide 5-oxo-1-(thiophène-2-ylméthyle)pyrrolidine-3-carboxylique
SMILES C1C(CN(C1=O)CC2=CC=CS2)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10374382
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
DFP00358DA
1 g Flacon en verre ambré
19.60€
1g
10753813
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
DFP00358EA
10 g Flacon en verre ambré
109.00€
10g
Identifiants chimiques
175136-92-2
225.262
HNEDKCTVOYJYQI-UHFFFAOYSA-N
acide 5-oxo-1-(thiophène-2-ylméthyle)pyrrolidine-3-carboxylique
C10H11NO3S
MFCD00084927
614397
C1C(CN(C1=O)CC2=CC=CS2)C(=O)O
Spécification
5-Oxo-1-(2-thienylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
96.5
97%
MFCD00084927
HNEDKCTVOYJYQI-UHFFFAOYSA-N
acide 5-oxo-1-(thiophène-2-ylméthyle)pyrrolidine-3-carboxylique
614397
97%
175136-92-2
100.0
C10H11NO3S
5-oxo-1-2-thienylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 4-carboxy-1-then-2-yl pyrrolidin-2-one, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-thien-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, maybridge1_003341, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid #, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl-pyrrolidine-3-ca rboxylic acid
C1C(CN(C1=O)CC2=CC=CS2)C(=O)O
225.262
225.27
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Nocif par contact cutané.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.