Learn More
Turbidité standard sans rapport 5 NTU, Reagecon
Suspension de microsphères de polymères conçues pour surmonter les problèmes de sécurité, de précision et de stabilité défavorables rencontrés avec d’autres normes de turbidité
Marque: Reagecon CRS-5-60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stabilité garantie tout au long de la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon
- ±1 % de précision
- Traçabilité NIST
- Approuvé par l’EPA américaine
Spécification
Étalon de turbidité non ratio | |
Liquide | |
60 ml |
Instruments autres que pour l’analyse de rapports | |
±1 % de NTU | |
Flacon en PEHD |