Learn More
5-nitroisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
40.70€ - 121.00€
Identifiants chimiques
CAS | 611-09-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4N2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.13 |
Numéro MDL | MFCD00005720 |
Clé InChI | UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-nitroisatin, 5-nitroindoline-2,3-dione, 5-nitroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-nitro, indole-2,3-dione, 5-nitro, isatin, 5-nitro, n-nitroisatin, ccris 4031, 2,3-dihydro-5-nitroindole-2,3-dione, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione |
CID PubChem | 4669250 |
Nom IUPAC | 5-nitro-1H-indole-2,3-dione |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C(=O)N2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10785401
|
Thermo Scientific Acros
128720050 |
5 g | Flacon en verre |
40.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10031430
|
Thermo Scientific Acros
128720250 |
25 g | Flacon en verre |
121.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
611-09-6 | |
192.13 | |
UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N | |
4669250 | |
C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C(=O)N2 |
C8H4N2O4 | |
MFCD00005720 | |
5-nitroisatin, 5-nitroindoline-2,3-dione, 5-nitroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-nitro, indole-2,3-dione, 5-nitro, isatin, 5-nitro, n-nitroisatin, ccris 4031, 2,3-dihydro-5-nitroindole-2,3-dione, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione | |
5-nitro-1H-indole-2,3-dione |
Spécification
5-Nitroisatin | |
611-09-6 | |
100.0 | |
Orange à jaune orangé | |
97% | |
MFCD00005720 | |
5-nitroisatin, 5-nitroindoline-2,3-dione, 5-nitroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-nitro, indole-2,3-dione, 5-nitro, isatin, 5-nitro, n-nitroisatin, ccris 4031, 2,3-dihydro-5-nitroindole-2,3-dione, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione | |
C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C(=O)N2 | |
192.13 | |
192.13 | |
Poudre cristalline |
97% | |
96.0 | |
251°C | |
Authentique | |
C8H4N2O4 | |
21, 456 | |
UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N | |
5-nitro-1H-indole-2,3-dione | |
4669250 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-252-5
missing translation for 'rtecsNumber' : NL7970000
- 5-Nitroisatin
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only