Learn More
Alfa Aesar™ 5-Nitroindoline, 97 %
Code produit. 11497096
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 32692-19-6
Formule moléculaire C8H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.164
Numéro MDL MFCD00005709
Clé InChI WJQWYAJTPPYORB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitroindoline, 1h-indole, 2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 5-nitro, 2,3-dihydro-5-nitro-1h-indole, ccris 3306, 5-nitro-2,3-dihydro-indole, 5-nitroindolin, 5-nitro indoline, pubchem7442, acmc-1aera
CID PubChem 36219
Nom IUPAC 5-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitroindoline
Point de fusion 92°C to 94°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%