Learn More
5-Morpholine-4-ylthiophène-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10547484
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 24372-49-4
Formule moléculaire C9H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 197.25
Numéro MDL MFCD02710611
Clé InChI MWCGENRKAMIZLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-morpholino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinyl, acmc-209gbl, morpholinothiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-5-morpholin-4-yl thiophene, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carboxaldehyd
CID PubChem 2326306
Nom IUPAC 5-morpholin-4-ylthiophène-2-carbaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=C(S1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Morpholin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.26
Pourcentage de pureté 97%