Learn More
Acide 5-(méthylthio)thiophène-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10088291
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 20873-58-9
Formule moléculaire C6H6O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 174.232
Numéro MDL MFCD00173742
Clé InChI FWFWUSLBIIIIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methylthio, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylthio, 5-methylthiothiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007717, d04ngc, cambridge id 5103856, 5-methylmercaptothiophene-2-carboxylic, 5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid
CID PubChem 714372
Nom IUPAC acide 5-méthylsulfanylthiophène-2-carboxylique
SMILES CSC1=CC=C(S1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 174.24
Pourcentage de pureté 97%