Learn More
(5-méthyl-2-phényl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10283012
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazol-4-yl)methanol
CAS 13322-19-5
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H11N3O
Numéro MDL MFCD02682048
Quantité 1 g
Synonyme 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 2h-1,2,3-triazole-4-methanol, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazol-4-yl methan-1-ol, 2-phenyl-4-hydroxymethyl-5-methyl-2h-1,2,3-triazole, 5-methyl-2-phenyltriazol-4-yl methanol, 2h-1,2,3-triazole-4-methanol,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazol4-yl methan-1-ol, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazol-4-yl-methanol, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazol-4-yl methanol #
Clé InChI VYHJVMFMRIGUFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(N=C1CO)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC (5-méthyle-2-phényle-2H-1,2,3-triazol-4-yl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 189.22
CID PubChem 563195
Poids de la formule 189.22
Pourcentage de pureté 95%