Learn More
5-méthyl-1-phényl-1H-pyrazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
83.80€ - 675.00€
Identifiants chimiques
CAS | 98700-50-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H10N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.214 |
Clé InChI | IIEFFVFWBUGUTI-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2776437 |
Nom IUPAC | 5-méthyl-1-phénylpyrazole-4-carbalaldéhyde |
SMILES | CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10282582
|
Thermo Scientific Maybridge
CC15504DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
83.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11360577
|
Thermo Scientific Maybridge
CC15504EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
675.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
98700-50-6 | |
186.214 | |
2776437 | |
CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C=O |
C11H10N2O | |
IIEFFVFWBUGUTI-UHFFFAOYSA-N | |
5-méthyl-1-phénylpyrazole-4-carbalaldéhyde |
Spécification
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde | |
97% | |
5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, acmc-20am2d, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,5-methyl-1-phenyl | |
CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C=O | |
186.214 | |
186.21 |
98700-50-6 | |
C11H10N2O | |
IIEFFVFWBUGUTI-UHFFFAOYSA-N | |
5-méthyl-1-phénylpyrazole-4-carbalaldéhyde | |
2776437 | |
97% |