Learn More
5-méthyl-1-benzothiophène-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10330883
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 27035-41-2
Formule moléculaire C10H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 176.233
Numéro MDL MFCD05865141
Clé InChI SIHFZJLPKQUYAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylbenzo b thiophene-2-carbaldehyde, 5-methyl-benzo b thiophene-2-carbaldehyde, benzo b thiophene-2-carboxaldehyde,5-methyl, 5-methylbenzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylbenzo b thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzo b thiophene-2-carbaldehyde
CID PubChem 2794770
Nom IUPAC 5-méthyl-1-benzothiophène-2-carbalaldéhyde
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 176.24
Pourcentage de pureté 97%