Learn More
5-méthoxybenzimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
32.00€ - 399.00€
Identifiants chimiques
CAS 4887-80-3
Formule moléculaire C8H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 148.165
Numéro MDL MFCD00272526
Clé InChI ILMHAGCURJPNRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole, 5-methoxy-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-methoxy, 6-methoxy-1h-benzoimidazole, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole, 5ob, 5-methoxy-3h-1,3-benzodiazole, 5-methoxybenzimazole, pubchem7662
CID PubChem 78598
Nom IUPAC 6-méthoxy-1H-benzimidazole
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=CN2
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11309849
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24313.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11319849
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24313.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11329849
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24313.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
4887-80-3
148.165
ILMHAGCURJPNRZ-UHFFFAOYSA-N
78598
COC1=CC2=C(C=C1)N=CN2
C8H8N2O
MFCD00272526
5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole, 5-methoxy-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-methoxy, 6-methoxy-1h-benzoimidazole, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole, 5ob, 5-methoxy-3h-1,3-benzodiazole, 5-methoxybenzimazole, pubchem7662
6-méthoxy-1H-benzimidazole
Spécification
5-Methoxybenzimidazole
121°C to 123°C
MFCD00272526
ILMHAGCURJPNRZ-UHFFFAOYSA-N
6-méthoxy-1H-benzimidazole
78598
99%
4887-80-3
C8H8N2O
5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole, 5-methoxy-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-methoxy, 6-methoxy-1h-benzoimidazole, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole, 5ob, 5-methoxy-3h-1,3-benzodiazole, 5-methoxybenzimazole, pubchem7662
COC1=CC2=C(C=C1)N=CN2
148.165
148.17
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 225-502-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante