Learn More
5-iodoindole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
84.10€ - 263.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16066-91-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6IN |
Poids moléculaire (g/mol) | 243.04 |
Clé InChI | TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-iodoindole, 1h-indole, 5-iodo, 5-iodo indole, 5-iodanyl-1h-indole, zlchem 1099, acmc-1brxb, maybridge1_006499 |
CID PubChem | 2782313 |
Nom IUPAC | 5-iodo-1H-indole |
SMILES | C1=CC2=C(C=CN2)C=C1I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11986721
|
Thermo Scientific Acros
441590050 |
5 g |
84.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11996721
|
Thermo Scientific Acros
441590250 |
25 g |
263.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16066-91-4 | |
243.04 | |
5-iodoindole, 1h-indole, 5-iodo, 5-iodo indole, 5-iodanyl-1h-indole, zlchem 1099, acmc-1brxb, maybridge1_006499 | |
5-iodo-1H-indole |
C8H6IN | |
TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N | |
2782313 | |
C1=CC2=C(C=CN2)C=C1I |
Spécification
5-Iodoindole | |
94.0 | |
95°C to 99°C | |
Authentique | |
C8H6IN | |
TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N | |
5-iodo-1H-indole | |
2782313 | |
95% |
16066-91-4 | |
100.0 | |
Marron à blanc | |
94% min. (HPLC) | |
5-iodoindole, 1h-indole, 5-iodo, 5-iodo indole, 5-iodanyl-1h-indole, zlchem 1099, acmc-1brxb, maybridge1_006499 | |
C1=CC2=C(C=CN2)C=C1I | |
243.04 | |
243.04 | |
Solide ou solide cristallin |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS Hprovoque
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Avertissement
- 5-Iodoindole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.