Learn More
Acide 5-indolylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
26.30€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS | 144104-59-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.97 |
Numéro MDL | MFCD01319013 |
Clé InChI | VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-indolylboronic acid, indole-5-boronic acid, 1h-indol-5-yl boronic acid, 1h-indole-5-boronic acid, 5-indolboronic acid, 5-indolyl boronic acid, 5-indole-boronic acid, 1h-indol-5-ylboranediol, 5-indole boric acid, 5-indoleboronic acid |
CID PubChem | 2734361 |
Nom IUPAC | Acide 1H-indol-5-ylboronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=C2NC=CC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10078841
|
Thermo Scientific Acros
359461000 |
100 mg | Flacon en verre |
26.30€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10621843
|
Thermo Scientific Acros
359465000 |
500 mg | Flacon en verre |
63.30€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10563884
|
Thermo Scientific Acros
359460010 |
1 g | Flacon en verre |
107.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
144104-59-6 | |
160.97 | |
VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N | |
2734361 | |
OB(O)C1=CC=C2NC=CC2=C1 |
C8H8BNO2 | |
MFCD01319013 | |
5-indolylboronic acid, indole-5-boronic acid, 1h-indol-5-yl boronic acid, 1h-indole-5-boronic acid, 5-indolboronic acid, 5-indolyl boronic acid, 5-indole-boronic acid, 1h-indol-5-ylboranediol, 5-indole boric acid, 5-indoleboronic acid | |
Acide 1H-indol-5-ylboronique |
Spécification
5-Indolylboronic acid | |
96.0 | |
Blanc | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD01319013 | |
VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 1H-indol-5-ylboronique | |
2734361 | |
97% |
144104-59-6 | |
100.0 | |
Authentique | |
C8H8BNO2 | |
5-indolylboronic acid, indole-5-boronic acid, 1h-indol-5-yl boronic acid, 1h-indole-5-boronic acid, 5-indolboronic acid, 5-indolyl boronic acid, 5-indole-boronic acid, 1h-indol-5-ylboranediol, 5-indole boric acid, 5-indoleboronic acid | |
OB(O)C1=CC=C2NC=CC2=C1 | |
160.97 | |
160.96 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appelez un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.
Porter des
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 5-Indolylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.