Learn More
5-(hydroxyméthyl)furfural, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11986161
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-47-0
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Clé InChI NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
CID PubChem 237332
ChEBI CHEBI:412516
Nom IUPAC 5-(hydroxyméthyl)furane-2-carbaldéhyde
SMILES C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Hydroxymethyl)furfural
Point de fusion 30.0°C to 34.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 114°C to 116°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5627
Quantité 25 g
Beilstein 18, V,1, 130
Merck Index 15,4871
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre et/ou morceaux liquides ou cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-(Hydroxymethyl)furfural
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.