Learn More
5-Hydroxy-2-iodobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10316674
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 50765-11-2
Formule moléculaire C7H5IO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.019
Numéro MDL MFCD09025923
Clé InChI JRJRYFRHGBHRHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxy-2-iodo-benzaldehyde, 2-jod-5-oxy-benzaldehyd, benzaldehyde,5-hydroxy-2-iodo
CID PubChem 279261
Nom IUPAC 5-hydroxy-2-iodobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C=O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 248.01
Pourcentage de pureté 95%