Learn More
5-hexén-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11412428
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
5-Hexen-1-ol is used in cyclization to a tetrahydropyran by phenylselenoetherification. It is also used as a building block in synthetic chemistry. Further, it is used to prepare 6-bromo-hex-1-ene by reaction with phosphorus tribromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘5-hexène-1-ol est utilisé pour la cyclisation à un tétrahydropyrane par phénylsélénétherification. Il est également utilisé comme bloc de construction en chimie synthétique. De plus, il est utilisé pour préparer le 6-bromo-hexa-1-ène par réaction avec le tribromure de phosphore.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 821-41-0
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00002981
Clé InChI UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
CID PubChem 69963
Nom IUPAC Hex-5-én1-ol
SMILES C=CCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hexen-1-ol
Point de fusion <°C to 20°C
Densité 0.842
Point d’ébullition 152°C to 155°C
Point d’éclair 59°C (138°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Indice de réfraction 1.436
Quantité 5 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1236458
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide