Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-fluorouracil, 99 %
Code produit. 15159263
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Le 5-fluorouracile, numéro CAS 51-21-8, est une base analogique composée d’uracile avec une substitution de fluor d’hydrogène position 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le 5-fluorouracile est un antimétabolite et antinéoplasique qui empêche la synthèse de l’ADN en bloquant la conversion de l’acide désoxyuridylique
  • Le 5-fluorouracile peut remplacer l’uracile dans l’ARN et empêcher la synthèse des protéines et la croissance cellulaire
Applications
  • Le 5-fluorouracile peut être utilisé pour la recherche en laboratoire sur la croissance tumorale et l’immunosuppression
  • Le 5-fluorouracile peut également être approprié pour les études en laboratoire sur la neurotoxicité, la lyse cellulaire et les dommages à l’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-21-8
Formule moléculaire C4H3FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.08
Numéro MDL MFCD00006018
Clé InChI GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
CID PubChem 3385
ChEBI CHEBI:46345
Nom IUPAC 5-fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluorouracil
Point de fusion 278.0°C to 282.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 190.0°C to 200.0°C (0.1 mmHg)
Perte à la dessiccation 0.5% (80°C, 4 hrs) (in vacuum) max.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 24,IV,1229
Merck Index 15,4213
Informations sur la solubilité Solubility in water: 12.2g/L (20°C). Other solubilities: 2.9g/L (20°C) in ethanol,readily soluble in aqueous alkali solutions,soluble in dmso
Poids de la formule 130.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Fluorouracil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.